Tisk…
Diaminomaleonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
163880-100G 163880-25G
SIAL163880-100GEA 3670 CZK
SIAL163880-100G SIAL163880-25G
Diaminomaleonitrile, Sigma-Aldrich®
Diaminomaleonitrile
Vzorec: C₄H₄N₄
MW: 108,1 g/mol
Bod varu: 445 °C (1013 hPa)
Bod tání: 178…181 °C
Hustota: 1,368 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001870
CAS číslo: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III