Tisk…
Benzyl chloroacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
336160050 336160250
ACRO336160050EA 1580 CZK
ACRO336160050 ACRO336160250
Benzyl chloroacetate 98%
Benzyl chloroacetate
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Bod varu: 132 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,22 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00157062
CAS číslo: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %