Tisk…
Carbazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
MQ200
8.20255.0005 8.20255.0250
8.20255.0005EA 790 CZK
8.20255.0005 8.20255.0250
Carbazole, Sigma-Aldrich®
Carbazole
Vzorec: C₁₂H₉N
MW: 167.21
Bod varu: 355
Bod tání: 236
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004960
CAS číslo: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 244 - 246 °C
Molar Mass 167.2 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 355 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C