Tisk…
Carbazole 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
108260050 108260250 108262500 108260010
ACRO108260050EA 879 CZK
ACRO108260050 ACRO108260250 ACRO108262500 ACRO108260010
Carbazole 96%
Carbazole
Vzorec: C₁₂H₉N
Bod varu: 355 °C (760 mmHg)
Bod tání: 240…246 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004960
CAS číslo: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 246 °C
GC ≥95 %