Carbazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11448.18
A11448.22
A11448.36
A11448.18EA
1430
CZK
A11448.18
A11448.22
A11448.36
Carbazole 95%
Carbazole
Purity: 95%
CAS No.: 86-74-8
Molecular Formula: C12H9N
Formula Weight: 167.21
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 354-356°
Beilstein Reference: 3956
Merck Reference: 14,1790
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004960
Vzorec:
C₁₂H₉N MW: 167.21 Bod varu: 354…356 °C Bod tání: 240…246 °C Hustota: 1.150 Bod vzplanutí: 220 °C (428 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004960 CAS číslo: 86-74-8 EINECS: 201-696-0 ADR: 9 III |