Tisk…
Bilirubin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-((Z)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-4-methyl-5-((Z)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
230220010 230225000 230220050
ACRO230220010EA 6290 CZK
ACRO230220010 ACRO230225000 ACRO230220050
Bilirubin 99%
Bilirubin
Vzorec: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584.67
Bod tání: 192 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005499
CAS číslo: 635-65-4
EINECS: 211-239-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV spectrophotometry ≥98.5 %
UV Lambda max 450 to 454 nm (in CHCl3)
Molar absorption coefficient ≥59600 l/(mol.cm) (at Lambda max, in CHCl3)