Tisk…
Norcamphor, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
N32601-100G N32601-25G N32601-5G
SIALN32601-100GEA 27820 CZK
SIALN32601-100G SIALN32601-25G SIALN32601-5G
Norcamphor, Sigma-Aldrich®
Norcamphor
Vzorec: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Bod varu: 170…173 °C (1013 hPa)
Bod tání: –88 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00074823
CAS číslo: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III