Norcamphor ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
L01491.06
L01491.14
L01491.06EA
1330
CZK
L01491.06
L01491.14
Norcamphor ≥98%
Norcamphor
Purity: 98+%
CAS No.: 497-38-1
Molecular Formula: C7H10O
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 33°(91°F)
Melting Point: 92-97°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1209657
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00074823
Vzorec:
C₇H₁₀O MW: 110,16 g/mol Bod varu: 172…174 °C Bod tání: 92…97 °C Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 33 °C (91 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074823 CAS číslo: 497-38-1 EINECS: 207-846-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |