Tisk…

Norcamphor 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone

129250050 129250250 129251000
ACRO129250050EA 1270 CZK
ACRO129250050 ACRO129250250 ACRO129251000
Norcamphor 99%
Norcamphor
Vzorec: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Bod varu: 168…172 °C (760 mmHg)
Bod tání: 88…91 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074823
CAS číslo: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤5 ppm
Titration with NaOH ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR