Methyl benzenesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
413991000
413990250
ACRO413991000EA
2590
CZK
ACRO413991000
ACRO413990250
Methyl benzenesulphonate 99%
Methyl benzenesulphonate
Vzorec:
C₇H₈O₃S MW: 172,2 g/mol Bod varu: 280 °C Bod tání: –4 °C Hustota: 1,3 g/cm³ Bod vzplanutí: 143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014737 CAS číslo: 80-18-2 EINECS: 201-256-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm) |
HPLC | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...