Tisk…
Methyl benzenesulphonate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B24515.14 B24515.22 B24515.36
B24515.14EA 1160 CZK
B24515.14 B24515.22 B24515.36
Methyl benzenesulphonate ≥98%
Methyl benzenesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 80-18-2 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Flash Point: 143°(289°F) Refractive Index: 1.5165 Melting Point: -4° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 908448 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00014737
Vzorec: C₇H₈O₃S
MW: 172,2 g/mol
Bod varu: 280 °C
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,269
Bod vzplanutí: 143 °C (289 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014737
CAS číslo: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8,III