Tisk…
Methyl benzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
165956-100G 165956-500G
SIAL165956-100GEA 2660 CZK
SIAL165956-100G SIAL165956-500G
Methyl benzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Methyl benzenesulphonate
Vzorec: C₇H₈O₃S
MW: 172.2
Bod varu: 75 °C (0.3 mmHg)
Bod tání: 4.5
Hustota: 1.2889 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00014737
CAS číslo: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8 III