Tisk…
N,N-Dimethylbenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A18766.14 A18766.22 A18766.36
A18766.14EA 1520 CZK
A18766.14 A18766.22 A18766.36
N,N-Dimethylbenzamide ≥98%
N,N-Dimethylbenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 611-74-5 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-45° Boiling Point: 132-133°/15mm Beilstein Reference: 774955 MDL No.: MFCD00008320
Vzorec: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Bod varu: 132…133 °C (15 mmHg)
Bod tání: 42…45 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (23 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008320
CAS číslo: 611-74-5
EINECS: 210-279-2