Benzamidine hydrochloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
B6506-100G
B6506-25G
B6506-5G
SIALB6506-100GEA
8600
CZK
SIALB6506-100G
SIALB6506-25G
SIALB6506-5G
Benzamidine hydrochloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Benzamidine hydrochloride hydrate
Vzorec:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066285 CAS číslo: 206752-36-5 EINECS: 216-795-4 |