Tisk…
Benzamidine hydrochloride hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105240250 105241000 105240050 105245000
105240250.EA 3900 CZK
105240250. 105241000. 105240050. 105245000.
Benzamidine hydrochloride hydrate 98%
Benzamidine hydrochloride hydrate
Vzorec: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Bod tání: 80…86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066285
CAS číslo: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Water ≤19 % (K.F.)
Molar absorption coefficient ≥45000 l/(mol.cm) (at Lambda max)