Tisk…
Benzamidine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzimidamide hydrochloride, Benzamidinium chloride, Phenylamidine hydrochloride, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride
MQ200
434760-25G 434760-5G
SIAL434760-25GEA 19830 CZK
SIAL434760-25G SIAL434760-5G
Benzamidine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Benzamidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClN₂
MW: 156.61
Bod tání: 174…179 °C
MDL Number: MFCD00066285
CAS číslo: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4