Benzamidine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzimidamide hydrochloride, Benzamidinium chloride, Phenylamidine hydrochloride, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride
401790250
401791000
401790050
401795000
ACRO401790250EA
3580
CZK
ACRO401790250
ACRO401791000
ACRO401790050
ACRO401795000
Benzamidine hydrochloride 99%
Benzamidine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉ClN₂ MW: 156.61 Bod tání: 167…171 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066285 CAS číslo: 1670-14-0 EINECS: 216-795-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |