N-(Hydroxymethyl)benzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12250.09
A12250.14
A12250.30
A12250.09EA
1180
CZK
A12250.09
A12250.14
A12250.30
N-(Hydroxymethyl)benzamide ≥98%
N-(Hydroxymethyl)benzamide
Purity: 98%
CAS No.: 6282-02-6
Molecular Formula: C6H5CONHCH2OH
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 94-96°
Beilstein Reference: 2045129
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod tání: 94…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014415 CAS číslo: 6282-02-6 EINECS: 228-495-0 |