Dexamethasone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
M-Clarity™ quality level = MQ200
D1756-100MG
D1756-25MG
D1756-1G
D1756-500MG
D1756-5G
SIALD1756-100MGEA
4660
CZK
SIALD1756-100MG
SIALD1756-25MG
SIALD1756-1G
SIALD1756-500MG
SIALD1756-5G
Dexamethasone, Sigma-Aldrich®
Dexamethasone
Vzorec:
C₂₂H₂₉FO₅ MW: 392.47 Bod tání: 268…271 °C |
MDL Number:
MFCD00064136 CAS číslo: 50-02-2 EINECS: 200-003-9 |