Tisk…
Dexamethasone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
230300010 230302500 230300050
ACRO230300010EA 4640 CZK
ACRO230300010 ACRO230302500 ACRO230300050
Dexamethasone 96%
Dexamethasone
Vzorec: C₂₂H₂₉FO₅
MW: 392.47
Bod tání: 255…261 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064136
CAS číslo: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (500 mg, 105°C)
UV spectrophotometry ≥95 % (On dried substance)
Related substances (HPLC) Passes test
Specific optical rotation +86° to +92° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol) (On dried substance)