Tisk…
(±)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
147923-100G 147923-500G
SIAL147923-100GEA 1460 CZK
SIAL147923-100G SIAL147923-500G
(±)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Camphor-10-sulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
MDL Number: MFCD00074827
CAS číslo: 5872-08-2
EINECS: 227-527-0