Tisk…
6-Mercapto-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
451088-25ML 451088-5ML
SIAL451088-25MLEA 11230 CZK
SIAL451088-25ML SIAL451088-5ML
6-Mercapto-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
6-Mercapto-1-hexanol
Vzorec: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
MDL Number: MFCD00068552
CAS číslo: 1633-78-9