5-Hydroxyflavone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L14187.MC
L14187.ME
L14187.MCEA
1440
CZK
L14187.MC
L14187.ME
5-Hydroxyflavone ≥97%
5-Hydroxyflavone
Purity: 97%
CAS No.: 491-78-1
Molecular Formula: C15H10O3
Formula Weight: 238.25
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 194429
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₃ Bod tání: 156…160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016944 CAS číslo: 491-78-1 EINECS: 207-743-1 |