Tisk…
6-Heptynoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H53519.03 H53519.06 H53519.14
H53519.03EA 1630 CZK
H53519.03 H53519.06 H53519.14
6-Heptynoic acid 95%
6-Heptynoic acid
Purity: 95% CAS No.: 30964-00-2 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.451 Boiling Point: 93-94°/1mm Beilstein Reference: 1747024 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00239430
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Bod varu: 93…94 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,997
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239430
CAS číslo: 30964-00-2
UN: 3265
ADR: 8,III