Tisk…
6-Chloro-2-hexanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53462.06 H53462.14
H53462.06EA 2370 CZK
H53462.06 H53462.14
6-Chloro-2-hexanone ≥98%
6-Chloro-2-hexanone
Purity: 98% CAS No.: 10226-30-9 Molecular Formula: C6H11ClO Formula Weight: 134.61 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.4435 Boiling Point: 86°/16mm MDL No.: MFCD00191625
Vzorec: C₆H₁₁ClO
Bod varu: 86 °C (16 mmHg)
Hustota: 1,02
Bod vzplanutí: 91 °C (196 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191625
CAS číslo: 10226-30-9
EINECS: 233-546-5