6-Hydroxyflavone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25016.03
B25016.06
B25016.03EA
1660
CZK
B25016.03
B25016.06
6-Hydroxyflavone ≥98%
6-Hydroxyflavone
Purity: 98%
CAS No.: 6665-83-4
Molecular Formula: C15H10O3
Formula Weight: 238.25
Melting Point: 234-236°
Beilstein Reference: 15827
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₃ Bod varu: 395 °C (1013 hPa) Bod tání: 234…236 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017329 CAS číslo: 6665-83-4 EINECS: 229-704-8 |