5-Bromo-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
568279-25G
568279-5G
SIAL568279-25GEA
30540
CZK
SIAL568279-25G
SIAL568279-5G
5-Bromo-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1-methylimidazole
Vzorec:
C₄H₅BrN₂ MW: 161 g/mol |
MDL Number:
MFCD01632218 CAS číslo: 1003-21-0 |