Tisk…
5-Bromo-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
568279-25G 568279-5G
SIAL568279-25GEA 30540 CZK
SIAL568279-25G SIAL568279-5G
5-Bromo-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
MDL Number: MFCD01632218
CAS číslo: 1003-21-0