Tisk…
5,6-Dihydroxyflavone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 5,6-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
H27039.MD H27039.06
H27039.MDEA 2710 CZK
H27039.MD H27039.06
5,6-Dihydroxyflavone ≥97%
5,6-Dihydroxyflavone
Purity: 97% CAS No.: 6665-66-3 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 MDL No.: MFCD00601534
Vzorec: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00601534
CAS číslo: 6665-66-3