4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Phenoxybenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
700878-1G
700878-5G
SIAL700878-1GEA
1310
CZK
SIAL700878-1G
SIAL700878-5G
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₂H₉ClO₃S Bod varu: 180…190 °C (6 mmHg) Bod tání: 44 °C |
MDL Number:
MFCD00625748 CAS číslo: 1623-92-3 UN: 3260 ADR: 8,II |