Tisk…
4-Nitrobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
153020050 153020250
ACRO153020050EA 776 CZK
ACRO153020050 ACRO153020250
4-Nitrobenzenesulphonamide 97%
4-Nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Bod tání: 178…182 °C
MDL Number: MFCD00007937
CAS číslo: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 181 °C
HPLC ≥96.0 %