4-Nitrobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
120502-25G
120502-5G
SIAL120502-25GEA
6430
CZK
SIAL120502-25G
SIAL120502-5G
4-Nitrobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzenesulphonamide
Vzorec:
C₆H₆N₂O₄S MW: 202,19 g/mol Bod tání: 187 °C |
MDL Number:
MFCD00007937 CAS číslo: 6325-93-5 EINECS: 228-691-6 |