Tisk…
4-Nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A18101.06 A18101.14
A18101.06EA 1660 CZK
A18101.06 A18101.14
4-Nitrobenzenesulphonamide ≥97%
4-Nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 6325-93-5 Molecular Formula: C6H6N2O4S Formula Weight: 202.19 Melting Point: 178-181° MDL No.: MFCD00007937
Vzorec: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Bod tání: 178…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007937
CAS číslo: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6