Tisk…
4-Methylthiobenzamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20320.03 B20320.06
B20320.03EA 862 CZK
B20320.03 B20320.06
4-Methylthiobenzamide ≥97%
4-Methylthiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 2362-62-1 Molecular Formula: C8H9NS Formula Weight: 151.23 Melting Point: 166-169° MDL No.: MFCD00173750
Vzorec: C₈H₉NS
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173750
CAS číslo: 2362-62-1