4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Methyl-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A19931.06
A19931.22
A19931.06EA
2400
CZK
A19931.06
A19931.22
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 616-83-1
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.65
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 152-154°/1mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00129811
Vzorec:
C₇H₆ClNO₄S Bod varu: 152…154 °C (1 mmHg) Bod tání: 33…36 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129811 CAS číslo: 616-83-1 UN: 3261 ADR: 8,II |