4-Methoxythiobenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Methoxybenzothioamide
L10945.06
L10945.03
L10945.06EA
5220
CZK
L10945.06
L10945.03
4-Methoxythiobenzamide ≥98%
4-Methoxythiobenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 2362-64-3
Molecular Formula: C8H9NOS
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 145-147°
Beilstein Reference: 1072444
Vzorec:
C₈H₉NOS Bod varu: 282 °C (1013 hPa) Bod tání: 145…147 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040993 CAS číslo: 2362-64-3 |