Tisk…
4-Methoxybenzamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
125720250 125720050
ACRO125720250EA 3760 CZK
ACRO125720250 ACRO125720050
4-Methoxybenzamide 97%
4-Methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 295 °C (760 mmHg)
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007995
CAS číslo: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥96.0 %