4-Methoxybenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22614.09
B22614.18
B22614.09EA
1910
CZK
B22614.09
B22614.18
4-Methoxybenzamide ≥98%
4-Methoxybenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 3424-93-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 164-167°
Boiling Point: 295°
MDL No.: MFCD00007995
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod varu: 295 °C Bod tání: 164…167 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007995 CAS číslo: 3424-93-9 EINECS: 222-319-6 |