Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25544.06
B25544.14
B25544.06EA
3120
CZK
B25544.06
B25544.14
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 89976-27-2
Molecular Formula: C8H6INO4
Formula Weight: 307.05
Melting Point: 101-104°
MDL No.: MFCD08064223
Vzorec:
C₈H₆INO₄ Bod tání: 101…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08064223 CAS číslo: 89976-27-2 |