Tisk…
4-Hydroxycarbazole 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 9H-Carbazol-4-ol, Carbazol-2-ol
366960010 366960050
ACRO366960010EA 1320 CZK
ACRO366960010 ACRO366960050
4-Hydroxycarbazole 98+%
4-Hydroxycarbazole
Vzorec: C₁₂H₉NO
MW: 183.21
Bod tání: 169…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02178385
CAS číslo: 52602-39-8
EINECS: 258-034-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Tan to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥98.0 %