4-Hydroxybenzamidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H31566.03
H31566.09
H31566.03EA
910
CZK
H31566.03
H31566.09
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride 95%
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 38148-63-9
Molecular Formula: C7H8N2O.HCl
Formula Weight: 172.61
Melting Point: 221-224°
MDL No.: MFCD00136405
Vzorec:
C₇H₉ClN₂O Bod tání: 221…224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00136405 CAS číslo: 38148-63-9 |