Tisk…
4-Hydroxybenzamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
270253-25G 270253-5G
SIAL270253-25GEA 3690 CZK
SIAL270253-25G SIAL270253-5G
4-Hydroxybenzamide, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzamide
Vzorec: C₇H₇NO₂
MDL Number: MFCD00007997
CAS číslo: 619-57-8
EINECS: 210-602-7