4-Hydroxybenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24222.06
B24222.14
B24222.06EA
1450
CZK
B24222.06
B24222.14
4-Hydroxybenzamide ≥98%
4-Hydroxybenzamide
Purity: 98+%
CAS No.: 619-57-8
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 159-162°
Beilstein Reference: 1906921
Vzorec:
C₇H₇NO₂ Bod tání: 159…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007997 CAS číslo: 619-57-8 EINECS: 210-602-7 |