Tisk…
Daidzein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Packaged under argon.
D7802-100MG D7802-25MG
SIALD7802-100MGEA 13000 CZK
SIALD7802-100MG SIALD7802-25MG
Daidzein, Sigma-Aldrich®
Daidzein
Vzorec: C₁₅H₁₀O₄
Bod varu: 513 °C (1013 hPa)
Bod tání: 212…214 °C
MDL Number: MFCD00016954
CAS číslo: 486-66-8
EINECS: 207-635-4