Daidzein 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
328230250
328231000
ACRO328230250EA
2980
CZK
ACRO328230250
ACRO328231000
Daidzein 98%
Daidzein
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₄ Bod varu: 513 °C (1013 hPa) Bod tání: 212 - 214 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00016954 CAS číslo: 486-66-8 EINECS: 207-635-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...