Tisk…
7-Hydroxyflavone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Hydroxy-2-phenylchromen-4-one, 7-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
A18538.03 A18538.06
A18538.03EA 1800 CZK
A18538.03 A18538.06
7-Hydroxyflavone ≥98%
Purity: 98% CAS No.: 6665-86-7 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 245-247° Beilstein Reference: 194089
Vzorec: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,24 g/mol
Bod varu: 395 °C (1013 hPa)
Bod tání: 245…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006835
CAS číslo: 6665-86-7
EINECS: 229-705-3