Tisk…
4-Fluorobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
542733-1G 542733-5G
SIAL542733-1GEA 3350 CZK
SIAL542733-1G SIAL542733-5G
4-Fluorobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
MDL Number: MFCD00025384
CAS číslo: 402-46-0
EINECS: 206-946-2