4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
H53496.06
H53496.14
H53496.06EA
2260
CZK
H53496.06
H53496.14
4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
4-Fluorobenzhydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 456-06-4
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 160-162°
MDL No.: MFCD00060562
Vzorec:
C₇H₇FN₂O Bod tání: 160…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060562 CAS číslo: 456-06-4 |