Tisk…
4-Fluoro-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
652687-25G 652687-5G
SIAL652687-25GEA 11200 CZK
SIAL652687-25G SIAL652687-5G
4-Fluoro-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
MDL Number: MFCD00143320
CAS číslo: 128495-46-5