4-Fluoro-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
652687-25G
652687-5G
SIAL652687-25GEA
11200
CZK
SIAL652687-25G
SIAL652687-5G
4-Fluoro-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec:
C₈H₇FO₂ MW: 154,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00143320 CAS číslo: 128495-46-5 |