4-Fluoro-m-anisaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
L19671.03
L19671.06
L19671.03EA
841
CZK
L19671.03
L19671.06
4-Fluoro-m-anisaldehyde ≥98%
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 128495-46-5
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 5178063
Vzorec:
C₈H₇FO₂ MW: 154.14 Bod tání: 61…63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143320 CAS číslo: 128495-46-5 |